Få mere at vide
4-Chlorobutyl Acetate, TRC
Artikelnummer. 30350063
Skift visning
Mængde:
5 g
Artikelnummer. Mængde
30350063 5 g
1 options
Artikelnummer. 30350063 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC3648055G
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Chlorobutyl Acetate
CAS 6962-92-1
Molekylær formel C6H11ClO2
Mængde 5 g
Synonym 4-Chloro-1-butanol Acetate, 1-Acetoxy-4-chlorobutane, 1-Chloro-4-acetoxybutane, 4-Chlorobutyl Acetate, Acetic Acid 4-Chlorobutyl Ester, NSC 53492, NSC 54074, delta-Chlorobutyl Acetate
InChI formel InChI=1S/C6H11ClO2/c1-6(8)9-5-3-2-4-7/h2-5H2,1H3
SMIL CC(=O)OCCCCCl
IUPAC navn 4-chlorobutyl acetate
Molekylvægt (g/mol) 150.6
Formel vægt 150.0448