Få mere at vide
4-Chlorobutyl acetate, 98%
Artikelnummer. 11485157
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11485157 500 g 500g
11465157 25 g 25g
11475157 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11485157 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B22582.36
Request Bulk or Custom Format
CAS: 6962-92-1 | C6H11ClO2 | 150.602 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 6962-92-1
Molekylær formel C6H11ClO2
Molekylvægt (g/mol) 150.602
MDL nummer MFCD00001013
InChI nøgle PYLDCZJUHYVOAF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-acetoxy-4-chlorobutane, 4-chloro-n-butyl acetate, 1-chloro-4-acetoxybutane, 1-butanol, 4-chloro-, acetate, 4-chlorobutylacetate, 4-chloro-1-butanol acetate, 4-chlorbut-1-ylacetat, delta-chlorobutyl acetate, 1-butanol, 4-chloro-, 1-acetate, 4-chlorbut-1-ylacetat german
PubChem CID 23399
IUPAC navn 4-chlorbutylacetat
SMIL CC(=O)OCCCCCl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Chlorobutyl acetate
Tæthed 1.076
Kogepunkt 81°C to 83°C (11 mmHg)
Flammepunkt 64°C (147°F)
Brydningsindeks 1.435
Mængde 500 g
Beilstein 1749681
Formel vægt 150.61
Procent renhed 98%