Få mere at vide
4-Chlorobutanoic acid methyl ester, TRC
Artikelnummer. 30364910
Skift visning
Mængde:
10 g
Artikelnummer. Mængde
30364910 10 g
1 options
Artikelnummer. 30364910 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC29284510G
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Chlorobutanoic acid methyl ester
CAS 3153-37-5
Molekylær formel C5H9ClO2
Mængde 10 g
Synonym 4-Chlorobutyric acid methyl ester, Methyl 4-chlorobutanoate,Methyl 4-chlorobutyrate,
InChI formel InChI=1S/C5H9ClO2/c1-8-5(7)3-2-4-6/h2-4H2,1H3
SMIL COC(=O)CCCCl
IUPAC navn methyl 4-chlorobutanoate
Molekylvægt (g/mol) 136.58
Formel vægt 136.0291