Få mere at vide
4-Chlorobutanoic acid methyl ester, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Chlorobutanoic acid methyl ester |
| CAS | 3153-37-5 |
| Molekylær formel | C5H9ClO2 |
| Mængde | 500 mg |
| Synonym | 4-Chlorobutyric acid methyl ester, Methyl 4-chlorobutanoate,Methyl 4-chlorobutyrate, |
| InChI formel | InChI=1S/C5H9ClO2/c1-8-5(7)3-2-4-6/h2-4H2,1H3 |
| SMIL | COC(=O)CCCCl |
| IUPAC navn | methyl 4-chlorobutanoate |
| Molekylvægt (g/mol) | 136.58 |
| Formel vægt | 136.0291 |