Få mere at vide
4-Klorbrombenzen, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Bromochlorobenzene |
| CAS | 106-39-8 |
| Molekylær formel | C6 H4 Br Cl |
| Mængde | 250 g |
| Synonym | Benzene, 1-bromo-4-chloro-, 1-Bromo-4-chlorobenzene, 1-Chloro-4-bromobenzene, 4-Bromo-1-chlorobenzene, 4-Bromochlorobenzene, 4-Bromophenyl chloride, 4-Chloro-1-bromobenzene, 4-Chlorobenzene bromide, 4-Chlorobromobenzene, 4-Chlorophenyl bromide, NSC 17587, p-Bromochlorobenzene, p-Bromophenyl chloride, p-Chlorobromobenzene, p-Chlorophenyl bromide |
| InChI formel | InChI=1S/C6H4BrCl/c7-5-1-3-6(8)4-2-5/h1-4H |
| SMIL | Clc1ccc(Br)cc1 |
| IUPAC navn | 1-bromo-4-chlorbenzen |
| Molekylvægt (g/mol) | 191.45 |
| Formel vægt | 189.9185 |