Få mere at vide
4-Klorbrombenzen, TRC
Artikelnummer. 30362914
Skift visning
Mængde:
100 g
Artikelnummer. Mængde
30362914 100 g
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30362914 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC367085100G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-12-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Bromochlorobenzene
CAS 106-39-8
Molekylær formel C6 H4 Br Cl
Mængde 100 g
Synonym Benzene, 1-bromo-4-chloro-, 1-Bromo-4-chlorobenzene, 1-Chloro-4-bromobenzene, 4-Bromo-1-chlorobenzene, 4-Bromochlorobenzene, 4-Bromophenyl chloride, 4-Chloro-1-bromobenzene, 4-Chlorobenzene bromide, 4-Chlorobromobenzene, 4-Chlorophenyl bromide, NSC 17587, p-Bromochlorobenzene, p-Bromophenyl chloride, p-Chlorobromobenzene, p-Chlorophenyl bromide
InChI formel InChI=1S/C6H4BrCl/c7-5-1-3-6(8)4-2-5/h1-4H
SMIL Clc1ccc(Br)cc1
IUPAC navn 1-bromo-4-chlorbenzen
Molekylvægt (g/mol) 191.45
Formel vægt 189.9185