Få mere at vide
4'-Klorobifenyl-4-carbaldehyd, TRC
Artikelnummer. 30349389
Skift visning
Mængde:
100 mg
1 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30349389 1 g
30361231 5 g
30359212 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30349389 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC3600201G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 18-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 80565-30-6
Molekylær formel C13H9ClO
Molekylvægt (g/mol) 216.66
Synonym 4'-Chloro[1,1'-biphenyl]-4-carboxaldehyde, 4-(4-Chlorophenyl)benzaldehyde, 4'-Chloro-1,1'-biphenyl-4-carboxaldehyde, 4'-Chlorobiphenyl-4-carboxaldehyde
IUPAC navn 4-(4-chlorophenyl)benzaldehyd
SMIL Clc1ccc(cc1)c2ccc(C=O)cc2
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4'-Chlorobiphenyl-4-carbaldehyde
Mængde 1 g
InChI formel InChI=1S/C13H9ClO/c14-13-7-5-12(6-8-13)11-3-1-10(9-15)2-4-11/h1-9H
Formel vægt 216.0342