missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
4'-Chlorobiphenyl-2-ylamine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4'-Chlorobiphenyl-2-ylamine |
| CAS | 1204-44-0 |
| Molekylær formel | C12H10ClN |
| Mængde | 100 mg |
| Synonym | 4'-Chloro-[1,1'-biphenyl]-2-amine, 4'-Chloro-2-biphenylamine, 2-Amino-4'-chlorobiphenyl, 4'-Chloro-1,1'-biphenyl-2-amine, NSC 95712 |
| InChI formel | InChI=1S/C12H10ClN/c13-10-7-5-9(6-8-10)11-3-1-2-4-12(11)14/h1-8H,14H2 |
| SMIL | ClC1=CC=C(C2=C(N)C=CC=C2)C=C1 |
| IUPAC navn | 4'-chloro-[1,1'-biphenyl]-2-amine |
| Molekylvægt (g/mol) | 203.67 |
| Formel vægt | 203.05 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?