Få mere at vide
4'-Chlorobiphenyl-2-carboxaldehyde, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4'-Chlorobiphenyl-2-carboxaldehyde |
| CAS | 153850-83-0 |
| Molekylær formel | C13H9ClO |
| Mængde | 10 g |
| Synonym | 4'-Chloro-1,1'-biphenyl-2-carboxaldehyde, 4'-Chloro-[1,1'-biphenyl]-2-carboxaldehyde |
| InChI formel | InChI=1S/C13H9ClO/c14-12-7-5-10(6-8-12)13-4-2-1-3-11(13)9-15/h1-9H |
| SMIL | Clc1ccc(cc1)c2ccccc2C=O |
| IUPAC navn | 2-(4-chlorophenyl)benzaldehyde |
| Molekylvægt (g/mol) | 216.66 |
| Formel vægt | 216.0342 |