Få mere at vide
4-chlorbenzylzinkchlorid, 0,5 M i THF, pakket under argon i genlukkelig ChemSeal™ flasker, Thermo Scientific Chemicals
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
4-Chlorobenzylzinkchlorid anvendes som et mellemprodukt til farmaceutiske produkter.
Opløselighed
Reagerer med vand.
Bemærkninger
Air Sensitive, opbevares væk fra luft. Opbevares køligt. Hold beholderen tæt lukket i en
4-Chlorobenzylzinkchlorid anvendes som et mellemprodukt til farmaceutiske produkter.
Opløselighed
Reagerer med vand.
Bemærkninger
Air Sensitive, opbevares væk fra luft. Opbevares køligt. Hold beholderen tæt lukket i en
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Chlorobenzylzinc chloride |
| Navn note | Packaged under Argon in resealable ChemSeal™ bottles |
| CAS | 149923-10-4 |
| Tæthed | 0.96 |
| Mængde | 50 mL |
| Molekylær formel | C7H6Cl2Zn |
| MDL nummer | MFCD01319882 |
| FN nummer | UN3399 |
| Synonym | 4-chlorobenzylzinc chloride solution, 4-chlorobenzylzinc chloride, chloro 4-chlorophenyl methyl zinc, 4-chlorobenzylzinc chloride solution, 0.5 m in thf, 4-chlorobenzylzinc chloride 0.5 m in tetrahydrofuran, 4-chlorobenzylzinc chloride, 0.5m in thf, packaged under arg, 4-chlorobenzylzinc chloride,0.5m soluti onin tetrahydrofuran, 4-chlorobenzylzinc chloride, 0.5m in thf, packaged under argon in resealable chemseal bottles |
| Opløselighedsinformation | Reacts with water. |
| Vis mere |