Få mere at vide
4-Chlorobenzyl methyl sulfone 100 μg/mL in Acetonitrile, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30327464
Skift visning
Mængde:
1 ml
Artikelnummer. Mængde
30327464 1 ml
1 options
Artikelnummer. 30327464 Leverandør Dr. Ehrenstorfer Leverandørnr. DREA11392950AL100
Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Chlorobenzyl methyl sulfone
CAS 5925-80-4
Analyt- eller komponentnavne 4-Chlorobenzyl methyl sulfone
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C8 H9 Cl O2 S
Koncentration 100 μg/mL
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym Benzene, 1-chloro-4-[(methylsulfonyl)methyl]-, Sulfone, p-chlorobenzyl methyl (6CI,7CI,8CI), 1-Chloro-4-[(methylsulfonyl)methyl]benzene, 4-Chlorobenzyl methyl sulfone
InChI formel InChI=1S/C8H9ClO2S/c1-12(10,11)6-7-2-4-8(9)5-3-7/h2-5H,6H2,1H3
SMIL CS(=O)(=O)Cc1ccc(Cl)cc1
IUPAC navn 1-chloro-4-(methylsulfonylmethyl)benzene
Opløsningsmiddel eller Matrix Acetonitrile
Molekylvægt (g/mol) 204.67
Mængde 1 ml
Formel vægt 204.0012 g/mol