Få mere at vide
4-Chlorobenzyl methyl sulfone 100 μg/mL in Acetonitrile, Dr. Ehrenstorfer
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Chlorobenzyl methyl sulfone |
| CAS | 5925-80-4 |
| Analyt- eller komponentnavne | 4-Chlorobenzyl methyl sulfone |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C8 H9 Cl O2 S |
| Koncentration | 100 μg/mL |
| Certificeringer/compliance | ISO 17034 |
| Synonym | Benzene, 1-chloro-4-[(methylsulfonyl)methyl]-, Sulfone, p-chlorobenzyl methyl (6CI,7CI,8CI), 1-Chloro-4-[(methylsulfonyl)methyl]benzene, 4-Chlorobenzyl methyl sulfone |
| InChI formel | InChI=1S/C8H9ClO2S/c1-12(10,11)6-7-2-4-8(9)5-3-7/h2-5H,6H2,1H3 |
| SMIL | CS(=O)(=O)Cc1ccc(Cl)cc1 |
| Vis mere |