Få mere at vide
4-Chlorobenzyl mercaptan, 98%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11488707
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11488707 100 g 100g
11354749 5 g 5g
11478707 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11488707 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A19876.22
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 6258-66-8
Molekylær formel C7H7ClS
Molekylvægt (g/mol) 158.64
MDL nummer MFCD00004870
InChI nøgle GKQXPTHQTXCXEV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-chlorobenzyl mercaptan, 4-chlorobenzenemethanethiol, 4-chlorobenzylmercaptan, 4-chlorophenyl methanethiol, p-chlorobenzyl mercaptan, benzenemethanethiol, 4-chloro, p-chlorotoluene-alpha-thiol, 4-chloro benzyl mercaptan, 4-chlor-benzylthiol, 4-chlorobenzyl thiol
PubChem CID 80409
IUPAC navn (4-chlorophenyl)methanethiol
SMIL SCC1=CC=C(Cl)C=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Chlorobenzyl mercaptan
Smeltepunkt 19°C to 20°C
Tæthed 1.202
Mængde 100 g
Lugt Stench
Brydningsindeks 1.5895
FN nummer UN2810
Beilstein 606496
Kogepunkt 234°C
Formel vægt 158.65
Procent renhed 98%