Få mere at vide
4-chlorbenzylisothiocyanat, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11327506
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11327506 1 g 1g
11337506 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11327506 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L09579.03
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 3694-45-9 | C8H6ClNS | 183.653 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 3694-45-9
Molekylær formel C8H6ClNS
Molekylvægt (g/mol) 183.653
MDL nummer MFCD00041116
InChI nøgle DEHXIHUIYSXZNH-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-chlorobenzyl isothiocyanate, 1-chloro-4-isothiocyanatomethyl benzene, p-chlorobenzyl isothiocyanate, benzene, 1-chloro-4-isothiocyanatomethyl, isothiocyanic acid, p-chlorobenzyl ester, 4-chlorobenzylisothiocyanate, benzene, 1-chloro-4-isothiocyanatomethyl-9ci, acmc-1cng5, wln: scn1r dg, p-chlorobenzylisothiocyanate
PubChem CID 19408
IUPAC navn 1-chlor-4-(isothiocyanatomethyl)benzen
SMIL C1=CC(=CC=C1CN=C=S)Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Chlorobenzyl isothiocyanate
Tæthed 1.27
Mængde 1 g
Lugt Irritating
Brydningsindeks 1.6145
FN nummer UN2922
Beilstein 2085917
Kogepunkt 169°C to 170°C (25 mmHg)
Formel vægt 183.66
Procent renhed 97%