Få mere at vide
4-Chlorobenzyl-2,3,5,6-d4 Cyanide, CDN
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (4-Chlorophenyl)acetonitrile-D4 (4-chlorophenyl-D4) |
| CAS | 1219804-00-8 |
| Molekylær formel | C8 D4 H2 Cl N |
| Mængde | 0.05 g |
| Synonym | Benzene-2,3,5,6-d4-acetonitrile, 4-chloro- (ACI), 4-Chlorobenzene-2,3,5,6-d4-acetonitrile (ACI), 4-Chlorobenzyl-2,3,5,6-d4 Cyanide, (4-Chlorophenyl-d4)acetonitrile, (4-Chlorophenyl)acetonitrile-D4 (4-chlorophenyl-D4) |
| InChI formel | InChI=1 S/C8H6ClN/c9-8-3-1-7(2-4-8)5-6-10/h1-4 H,5H2/i1D,2 D,3 D,4 D |
| SMIL | [2 H]c1c([2 H])c(CC#N)c([2 H])c([2 H])c1Cl |
| IUPAC navn | 2-(4-chloro-2,3,5,6-tetradeuteriophenyl)acetonitrile |
| Molekylvægt (g/mol) | 155.6176 |
| Formel vægt | 155.044 g/mol |
| Vis mere |