Få mere at vide
4-Klorbenzoylacetonitril, TRC
Artikelnummer. 30362333
Skift visning
Mængde:
10 g
Artikelnummer. Mængde
30362333 10 g
1 options
Artikelnummer. 30362333 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC36502510G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Chlorobenzoylacetonitrile
CAS 4640-66-8
Molekylær formel C9 H6 Cl N O
Mængde 10 g
InChI formel InChI=1S/C9H6ClNO/c10-8-3-1-7(2-4-8)9(12)5-6-11/h1-4H,5H2
SMIL Clc1ccc(cc1)C(=O)CC#N
IUPAC navn 3-(4-klorfenyl)-3-oxopropannitril
Molekylvægt (g/mol) 179.6
Formel vægt 179.0138