Få mere at vide
4-klorobenzoylklorid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Chlorobenzoyl Chloride |
| CAS | 122-01-0 |
| Molekylær formel | C7H4Cl2O |
| Mængde | 25 g |
| Synonym | 4-Chloro-benzoyl Chloride, p-Chloro-benzoyl Chloride, 4-Chlorobenzoic Acid Chloride, p-Chlorobenzoyl Chloride, para-Chlorobenzoyl Chloride |
| InChI formel | InChI=1S/C7H4Cl2O/c8-6-3-1-5(2-4-6)7(9)10/h1-4H |
| SMIL | ClC(=O)c1ccc(Cl)cc1 |
| IUPAC navn | 4-chlorobenzoylchlorid |
| Molekylvægt (g/mol) | 175.01 |
| Formel vægt | 173.9639 |