Få mere at vide
4-klorobenzoylklorid, TRC
Artikelnummer. 30365721
Skift visning
Mængde:
5 g
Artikelnummer. Mængde
30365721 5 g
1 options
Artikelnummer. 30365721 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC3644405G
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Chlorobenzoyl Chloride
CAS 122-01-0
Molekylær formel C7H4Cl2O
Mængde 5 g
Synonym 4-Chloro-benzoyl Chloride, p-Chloro-benzoyl Chloride, 4-Chlorobenzoic Acid Chloride, p-Chlorobenzoyl Chloride, para-Chlorobenzoyl Chloride
InChI formel InChI=1S/C7H4Cl2O/c8-6-3-1-5(2-4-6)7(9)10/h1-4H
SMIL ClC(=O)c1ccc(Cl)cc1
IUPAC navn 4-chlorobenzoylchlorid
Molekylvægt (g/mol) 175.01
Formel vægt 173.9639