Få mere at vide
4-Chlorobenzotrifluorid, Mikromol™
Artikelnummer. 17941956
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
17941956 100 mg
1 options
Artikelnummer. 17941956 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0256.06
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 12-11-2026
Discover Mikromol – din pålidelige kilde til farmaceutiske referencestandarder af høj kvalitet. Understøttelse af nøjagtig, overensstemmende analyser med ISO 17034-akkrediterede materialer, der er designet til at sikre tillid til hvert resultat.
4-Klorobenzotrifluorid
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Chloro-alpha,alpha,alpha-trifluorotoluene
CAS 98-56-6
Analyt- eller komponentnavne 4-Chloro-alpha,alpha,alpha-trifluorotoluene
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C7 H4 Cl F3
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym 4-Chlorobenzotrifluoride
InChI formel InChI=1S/C7H4ClF3/c8-6-3-1-5(2-4-6)7(9,10)11/h1-4H
SMIL FC(F)(F)c1ccc(Cl)cc1
IUPAC navn 1-chloro-4-(trifluoromethyl)benzen
Molekylvægt (g/mol) 180.55
Mængde 100 mg
Formel vægt 179,9954 g/mol