Få mere at vide
4-Chlorobenzotrichloride, TRC
Artikelnummer. 30363889
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30363889 5 g
30348799 25 g
30365715 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30363889 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC3475855G
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 5216-25-1
Molekylær formel C7 H4 Cl4
Molekylvægt (g/mol) 229.92
Synonym alpha,alpha,alpha,4-Tetrachlorotoluene, Benzene, 1-chloro-4-(trichloromethyl)-, Toluene, p,α,α,α-tetrachloro- (6CI,7CI,8CI), 1-Chloro-4-(trichloromethyl)benzene, 4,α,α,α-Tetrachlorotoluene, 4-Chlorobenzotrichloride, p,α,α,α-Tetrachlorotoluene, p-(Trichloromethyl)chlorobenzene, p-Chloro-α,α,α-trichlorotoluene, p-Chlorobenzotrichloride, p-Chlorophenyltrichloromethane, α,α,α,4-Tetrachlorotoluene, α,α,α,p-Tetrachlorotoluene, α,α,α-Trichloro-4-chlorotoluene
IUPAC navn 1-chloro-4-(trichloromethyl)benzene
SMIL Clc1ccc(cc1)C(Cl)(Cl)Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale alpha,alpha,alpha,4-Tetrachlorotoluene
Mængde 5 g
InChI formel InChI=1S/C7H4Cl4/c8-6-3-1-5(2-4-6)7(9,10)11/h1-4H
Formel vægt 227.9067