Få mere at vide
4-Chlorobenzotrichloride, 98+%
Artikelnummer. 11425427
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11425427 25 g 25g
11435427 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11425427 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B23446.14
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
CAS: 5216-25-1 | C7H4Cl4 | 229.909 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 5216-25-1
Molekylær formel C7H4Cl4
Molekylvægt (g/mol) 229.909
MDL nummer MFCD00000790
InChI nøgle LVZPKYYPPLUECL-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-chlorobenzotrichloride, 1-chloro-4-trichloromethyl benzene, p-chlorobenzotrichloride, benzene, 1-chloro-4-trichloromethyl, p-chlorophenyltrichloromethane, p-trichloromethylchlorobenzene, alpha,alpha,alpha,4-tetrachlorotoluene, unii-1up9gju33s, ccris 8902, p,alpha,alpha,alpha-tetrachlorotoluene
PubChem CID 21277
IUPAC navn 1-chlor-4-(trichlormethyl)benzen
SMIL C1=CC(=CC=C1C(Cl)(Cl)Cl)Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Chlorobenzotrichloride
Smeltepunkt 5°C to 6°C
Tæthed 1.495
Mængde 25 g
Brydningsindeks 1.573
FN nummer UN1760
Beilstein 1866549
Kogepunkt 245°C
Formel vægt 229.92
Procent renhed ≥98%