Få mere at vide
4-Chlorobenzothiophene, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Chlorobenzothiophene |
| CAS | 66490-33-3 |
| Molekylær formel | C8H5ClS |
| Mængde | 1 g |
| Synonym | 4-Chlorobenzo[b]thiophene |
| InChI formel | InChI=1S/C8H5ClS/c9-7-2-1-3-8-6(7)4-5-10-8/h1-5H |
| SMIL | Clc1cccc2sccc12 |
| IUPAC navn | 4-chloro-1-benzothiophene |
| Molekylvægt (g/mol) | 168.64 |
| Formel vægt | 167.98 |