Få mere at vide
4-Chlorbenzophenon, Mikromol™
Beskrivelse
4-klorbenzofhenon
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Chlorobenzophenone |
| CAS | 134-85-0 |
| Analyt- eller komponentnavne | 4-Chlorobenzophenone |
| Forsendelsestilstand | Stuetemperatur |
| Molekylær formel | C13 H9 Cl O |
| Certificeringer/compliance | ISO 17025 |
| Synonym | Meclozine Hydrochloride Imp. C (EP), Meclozine Imp. C (EP), 4-Chlorobenzophenone, (4-Chlorophenyl)phenylmethanone, Meclozine Dihydrochloride Impurity C, Meclozine Impurity C |
| InChI formel | InChI=1S/C13H9ClO/c14-12-8-6-11(7-9-12)13(15)10-4-2-1-3-5-10/h1-9H |
| SMIL | Clc1ccc(cc1)C(=O)c2ccccc2 |
| IUPAC navn | (4-chlorophenyl)-phenylmethanon |
| Vis mere |