Få mere at vide
4-Klorobenzonitril, TRC
Artikelnummer. 30353924
Skift visning
Mængde:
1 g
Artikelnummer. Mængde
30353924 1 g
1 options
Artikelnummer. 30353924 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC4276401G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Chlorobenzonitrile
CAS 623-03-0
Molekylær formel C7H4ClN
Mængde 1 g
Synonym Benzonitrile, 4-chloro- (9CI, ACI), 4-Chlorobenzonitrile (ACI), Benzonitrile, p-chloro- (8CI), 1-Chloro-4-benzonitrile, 1-Chloro-4-cyanobenzene, 1-Cyano-4-chlorobenzene, 4-Chlorobenzenitrile, 4-Chlorobenzonitril, 4-Chlorocyanobenzene, 4-Chlorophenyl cyanide, 4-Cyanochlorobenzene, 4-Cyanophenyl chloride, NSC 6111, p-Chlorobenzonitrile, p-Chlorocyanobenzene, p-Cyanochlorobenzene
InChI formel InChI=1S/C7H4ClN/c8-7-3-1-6(5-9)2-4-7/h1-4H
SMIL N#CC1=CC=C(Cl)C=C1
IUPAC navn 4-klorobenzonitril
Molekylvægt (g/mol) 137.57
Formel vægt 137.0032