Få mere at vide
4-Chlorobenzonitrile-d4, CDN
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Chlorobenzonitrile-D4 |
| CAS | 1219794-82-7 |
| Molekylær formel | C7 D4 Cl N |
| Mængde | 0.1 g |
| Synonym | Benzonitrile-2,3,5,6-d4, 4-chloro- (ACI), 4-Chlorobenzonitrile-2,3,5,6-d4 (ACI), 4-Chlorobenzonitrile-d4, 4-Chlorobenzonitrile-D4, 1-Chloro-4-cyanobenzene-2,3,5,6-d4 |
| InChI formel | InChI=1 S/C7H4ClN/c8-7-3-1-6(5-9)2-4-7/h1-4 H/i1D,2 D,3 D,4 D |
| SMIL | [2 H]c1c([2 H])c(C#N)c([2 H])c([2 H])c1Cl |
| IUPAC navn | 4-chloro-2,3,5,6-tetradeuteriobenzonitrile |
| Molekylvægt (g/mol) | 141.591 |
| Formel vægt | 141.0283 g/mol |
| Vis mere |