Få mere at vide
4-klorobenzonitril, 99%
Artikelnummer. 10722105 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Emballage:
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10722105 500 g Plastflaske 500g
10321703 25 g Plastflaske 25g
10705991 100 g Plastflaske 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10722105 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 151875000
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 08-12-2026
CAS: 623-03-0 | C7H4ClN | 137,57 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 623-03-0
Molekylær formel C7H4ClN
Molekylvægt (g/mol) 137.57
MDL nummer MFCD00001813
InChI nøgle GJNGXPDXRVXSEH-UHFFFAOYSA-N
Synonym p-chlorobenzonitrile, benzonitrile, 4-chloro, p-cyanochlorobenzene, benzonitrile, p-chloro, 4-cyanochlorobenzene, nitril kyseliny p-chlorbenzoove, p-chlorbenzonitrile, unii-4z0hgp3a8a, pcbn, 4-chloro benzonitrile
PubChem CID 12163
IUPAC navn 4-chlorbenzonitril
SMIL ClC1=CC=C(C=C1)C#N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Chlorobenzonitrile
Smeltepunkt 91 °C til 94 °C
CAS min % 98.5
Farve Hvid til gul
CAS Max % 100.0
Tæthed 108g/mL
Mængde 500 g
Infrarødt spektrum Autentisk
Emballage Plastflaske
Fysisk form Flager eller bidder
Analyseprocentområde 98,5% min. (GC)
Lineær formel ClC6H4CN
Beilstein 09, 341
Kogepunkt 223 °C
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: uopløselig
Formel vægt 137.57
Procent renhed 99%