Få mere at vide
4-klorobenzonitril, 99%
Artikelnummer. 11471878
Skift visning
Mængde:
50 g
250 g
1000 g
Pakningsstørrelse:
1000g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11471878 50 g 50g
11481878 250 g 250g
11461878 1000 g 1000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11471878 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A14524.18
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 08-12-2026
CAS: 623-03-0 | C7H4ClN | 137,57 g/mol
4-chlorbenzonitril bruges til at fremstille et rødt pigment til plast. Det bruges også til fremstilling af amider i organisk syntese. Yderligere bruges det som et mellemprodukt af farvestof og aktive farmaceutiske ingredienser.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
4-chlorbenzonitril bruges til at fremstille et rødt pigment til plast. Det bruges også til fremstilling af amider i organisk syntese. Yderligere bruges det som et mellemprodukt af farvestof og aktive farmaceutiske ingredienser.
Opløselighed
Opløselig i alkohol og ether. Uopløseligt i vand.
Bemærkninger
Inkompatibel med stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 623-03-0
Molekylær formel C7H4ClN
Molekylvægt (g/mol) 137.57
MDL nummer MFCD00001813
InChI nøgle GJNGXPDXRVXSEH-UHFFFAOYSA-N
Synonym p-chlorobenzonitrile, benzonitrile, 4-chloro, p-cyanochlorobenzene, benzonitrile, p-chloro, 4-cyanochlorobenzene, nitril kyseliny p-chlorbenzoove, p-chlorbenzonitrile, unii-4z0hgp3a8a, pcbn, 4-chloro benzonitrile
PubChem CID 12163
IUPAC navn 4-chlorbenzonitril
SMIL ClC1=CC=C(C=C1)C#N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Chlorobenzonitrile
Smeltepunkt 90 °C til 94 °C
Tæthed 1.2
Mængde 50 g
Lugt Mandelagtig
Beilstein 1072122
Kogepunkt 222 °C til 224 °C
Opløselighedsinformation Opløselig i alkohol og æter. Uopløselig i vand.
Formel vægt 137.57
Procent renhed 99%