Få mere at vide
4-Chlorobenzoic-d4 Acid, CDN
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Chlorobenzoic acid ring-d4 |
| CAS | 85577-25-9 |
| Molekylær formel | C7 2H4 H Cl O2 |
| Mængde | 0.25 g |
| InChI formel | InChI=1 S/C7H5ClO2/c8-6-3-1-5(2-4-6)7(9)10/h1-4 H,(H,9,10)/i1D,2 D,3 D,4 D |
| SMIL | [2 H]c1c([2 H])c(C(=O)O)c([2 H])c([2 H])c1Cl |
| IUPAC navn | 4-chloro-2,3,5,6-tetradeuteriobenzoic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 160.59 |
| Formel vægt | 160.0229 g/mol |
| Procent renhed | 98 atom % D, min 98% Chemical Purity |