missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

4-Chlorobenzoic anhydride, TRC

Artikelnummer. 30365728
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
100 mg
250 mg
500 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30365728 100 mg
30363314 250 mg
30357864 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30365728 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC427630100MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 790-41-0
Molekylær formel C14H8Cl2O3
Molekylvægt (g/mol) 295.12
Synonym Benzoic acid, 4-chloro-, anhydride (9CI), Benzoic acid, p-chloro-, anhydride (6CI,7CI,8CI), 4-Chlorobenzoic acid anhydride, NSC 404992, p-Chlorobenzoic acid anhydride, p-Chlorobenzoic anhydride
IUPAC navn (4-chlorobenzoyl) 4-chlorobenzoate
SMIL Clc1ccc(cc1)C(=O)OC(=O)c2ccc(Cl)cc2

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 4-Chlorobenzoic anhydride
Mængde 100 mg
InChI formel InChI=1S/C14H8Cl2O3/c15-11-5-1-9(2-6-11)13(17)19-14(18)10-3-7-12(16)8-4-10/h1-8H
Formel vægt 293.985
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.