Få mere at vide
4-klorobenzoinsyre, TRC
Artikelnummer. 30357771
Skift visning
Mængde:
50 g
Artikelnummer. Mængde
30357771 50 g
1 options
Artikelnummer. 30357771 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC36465050G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 12-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Chlorobenzoic acid
CAS 74-11-3
Molekylær formel C7 H5 Cl O2
Mængde 50 g
Synonym Benzoic acid, p-chloro- (7CI,8CI), 4-Chlorobenzoic acid, 4-CBA, Chlorobenzene-4-carboxylic acid, Mycosid, NSC 143358, NSC 32738, NSC 8444, p-Carboxychlorobenzene, p-Chlorbenzoic acid, p-Chlorobenzoic acid
InChI formel InChI=1S/C7H5ClO2/c8-6-3-1-5(2-4-6)7(9)10/h1-4H,(H,9,10)
SMIL OC(=O)c1ccc(Cl)cc1
IUPAC navn 4-klorobenzoinsyre
Molekylvægt (g/mol) 156.57
Formel vægt 155.9978