Få mere at vide
4-klorobenzoisk syre, Mikromol™
Beskrivelse
4-klorobenzoisk syre
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Chlorobenzoic acid |
| CAS | 74-11-3 |
| Analyt- eller komponentnavne | 4-Chlorobenzoic acid |
| Forsendelsestilstand | Stuetemperatur |
| Molekylær formel | C7 H5 Cl O2 |
| Certificeringer/compliance | ISO 17025 |
| Synonym | Bezafibrate Imp. B (EP), Indometacin Imp. A (EP), Indomethacin USP Related Compound B, Indomethacin USP RC B, 4-Chlorobenzoic Acid, Clopamide Imp. B (EP), Indomethacin Related Compound B, Acemetacin Impurity A, Bezafibrate Impurity B, Clopamide Impurity B, Indometacin Impurity A |
| InChI formel | InChI=1S/C7H5ClO2/c8-6-3-1-5(2-4-6)7(9)10/h1-4H,(H,9,10) |
| SMIL | OC(=O)c1ccc(Cl)cc1 |
| IUPAC navn | 4-klorobenzoinsyre |
| Vis mere |