missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
4-Chlorobenzoic Acid-d4, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Chlorobenzoic acid ring-d4 |
| CAS | 85577-25-9 |
| Molekylær formel | C7 2H4 H Cl O2 |
| Mængde | 10 mg |
| Synonym | Benzoic-2,3,5,6-d4 acid, 4-chloro- (9CI), 4-Chlorobenzoic Acid-d4, 4-Chlorobenzoic Acid-D4, 4-Chlorobenzoic-d4 Acid, 4-Chlorobenzoic-2,3,5,6-d4 Acid, p-Chlorobenzoic Acid-d4 |
| InChI formel | InChI=1S/C7H5ClO2/c8-6-3-1-5(2-4-6)7(9)10/h1-4H,(H,9,10)/i1D,2D,3D,4D |
| SMIL | [2H]c1c([2H])c(C(=O)O)c([2H])c([2H])c1Cl |
| IUPAC navn | 4-chloro-2,3,5,6-tetradeuteriobenzoic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 160.59 |
| Formel vægt | 160.0229 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?