Få mere at vide
4-chlorobenzo[b]thiophene-2-carboxylic acid, 97%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10027699 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
10027699 1 g 1g
10566430 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10027699 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 437960010
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Kemiske identifikatorer
CAS 23967-57-9
Molekylær formel C9H5ClO2S
Molekylvægt (g/mol) 212.66
InChI nøgle IPAXPERGAMNMIJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-chlorobenzo b thiophene-2-carboxylic acid, 4-chloro-benzo b thiophene-2-carboxylic acid, benzo b thiophene-2-carboxylic acid, 4-chloro, 4-chloro benzo b thiophene-2-carboxylic acid, 4-chlorobenzothiophene-2-carboxylate, 4-chlorobenzothiophene-2-carboxylic acid, 2-carboxy-4-chlorobenzo b thiophene, 4-chloro-2-benzo b thiophenecarboxylic acid
PubChem CID 3854516
IUPAC navn 4-chloro-1-benzothiophene-2-carboxylic acid
SMIL C1=CC2=C(C=C(S2)C(=O)O)C(=C1)Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-chlorobenzo[b]thiophene-2-carboxylic acid
CAS min % 96.0
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 255°C to 256.7°C
Farve White
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 96% min. (HPLC)
Emballage Glass Bottle
Mængde 1 g
Formel vægt 212.66
Procent renhed 97%
Fysisk form Crystalline Powder
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4-Chlorobenzo[b]thiophene-2-carboxylic acid
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.