Få mere at vide
4-klorobenzo[b]thiophen-2-karboxylsyre, 97%
Artikelnummer. 15485797
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15485797 5 g 5g
15475797 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15485797 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H33015.06
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 12-08-2026
CAS: 23967-57-9 | C9H5ClO2S | 212,647 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 23967-57-9
Molekylær formel C9H5ClO2S
Molekylvægt (g/mol) 212.647
MDL nummer MFCD06655155
InChI nøgle IPAXPERGAMNMIJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-chlorobenzo b thiophene-2-carboxylic acid, 4-chloro-benzo b thiophene-2-carboxylic acid, benzo b thiophene-2-carboxylic acid, 4-chloro, 4-chloro benzo b thiophene-2-carboxylic acid, 4-chlorobenzothiophene-2-carboxylate, 4-chlorobenzothiophene-2-carboxylic acid, 2-carboxy-4-chlorobenzo b thiophene, 4-chloro-2-benzo b thiophenecarboxylic acid
PubChem CID 3854516
IUPAC navn 4-chlor-1-benzothiophen-2-carboxylsyre
SMIL C1=CC2=C(C=C(S2)C(=O)O)C(=C1)Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Chlorobenzo[b]thiophene-2-carboxylic acid
Smeltepunkt ∼233°C (sublimation)
Mængde 5 g
Formel vægt 212.65
Procent renhed 97%