Få mere at vide
4-Chlorobenzhydrol, Mikromol™
Beskrivelse
4-Chlorobenzhydrol
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Chlorobenzhydrol |
| CAS | 119-56-2 |
| Analyt- eller komponentnavne | 4-Chlorobenzhydrol |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C13 H11 Cl O |
| Certificeringer/compliance | ISO 17025 |
| Synonym | Meclozine Hydrochloride Imp. B (EP), Meclozine Imp. B (EP), Meclizine USP Related Compound A, Meclizine USP RC A, (RS)-(4-Chlorophenyl)phenylmethanol, 4-Chlorobenzhydrol, Meclizine Related Compound A, Meclozine Dihydrochloride Impurity B, Meclozine Impurity B |
| InChI formel | InChI=1S/C13H11ClO/c14-12-8-6-11(7-9-12)13(15)10-4-2-1-3-5-10/h1-9,13,15H |
| SMIL | OC(c1ccccc1)c2ccc(Cl)cc2 |
| IUPAC navn | (4-chlorophenyl)-phenylmethanol |
| Vis mere |