Få mere at vide
4-klorbenzensulfonylchlorid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Chlorobenzenesulfonyl Chloride |
| CAS | 98-60-2 |
| Molekylær formel | C6H4Cl2O2S |
| Mængde | 1 g |
| Synonym | 4-Chlorobenzene-1-sulfonyl Chloride, 4-Chlorophenylsulfonyl Chloride, NSC 6956, p-Chlorobenzenesulfonyl Chloride, p-Chlorophenylsulfonyl Chloride |
| InChI formel | InChI=1S/C6H4Cl2O2S/c7-5-1-3-6(4-2-5)11(8,9)10/h1-4H |
| SMIL | Clc1ccc(cc1)S(=O)(=O)Cl |
| IUPAC navn | 4-chlorbenzensulfonylchlorid |
| Molekylvægt (g/mol) | 211.07 |