Få mere at vide
4-chlorobenzensulfonylchlorid, 97%
Artikelnummer. 10407190 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
500 g
Emballage:
Glasflaske
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10407190 5 g Glasflaske 5g
10714661 25 g Glasflaske 25g
10367620 100 g Plastflaske 100g
10032020 500 g Plastflaske 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 10407190 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 158560050
 Begrænset vare
På lager
CAS: 98-60-2 | C6H4Cl2O2S | 211,06 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 98-60-2
Molekylær formel C6H4Cl2O2S
Molekylvægt (g/mol) 211.06
MDL nummer MFCD00007439
InChI nøgle ZLYBFBAHAQEEQQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-chlorobenzene-1-sulfonyl chloride, benzenesulfonyl chloride, 4-chloro, p-chlorophenylsulfonyl chloride, p-chlorobenzenesulfonyl chloride, 4-chlorobenzenesulfonylchloride, benzenesulfonyl chloride, p-chloro, p-chlorbenzensulfochlorid, 4-chlorophenylsulfonyl chloride, 4-chlorobenzenesulphonyl chloride, 4-chloro-benzenesulfonyl chloride
PubChem CID 7398
IUPAC navn 4-chlorbenzensulfonylchlorid
SMIL ClC1=CC=C(C=C1)S(Cl)(=O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Chlorobenzenesulfonyl chloride
Navn note 97%
CAS min % 96.0
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 50°C to 52°C
Flammepunkt 107°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 97%
Emballage Glasflaske
Lineær formel ClC6H4SO2Cl
Mængde 5 g
Beilstein 11, 55
Opløselighedsinformation Solubility in water: insoluble in water
Formel vægt 211.07
Procent renhed 97%
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4-Chlorobenzenesulfonyl chloride
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
Faresætning
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.