Få mere at vide
Alfa Aesar™ 4-Chlorobenzenesulfonyl chloride, 97%
Artikelnummer. 11493993
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11493993 500 g 500g
11483993 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11493993 Leverandør Alfa Aesar™ Leverandørnr. A10271.36
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Kemiske identifikatorer
CAS 98-60-2
Molekylær formel C6H4Cl2O2S
Molekylvægt (g/mol) 211.06
MDL nummer MFCD00007439
InChI nøgle ZLYBFBAHAQEEQQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-chlorobenzene-1-sulfonyl chloride, benzenesulfonyl chloride, 4-chloro, p-chlorophenylsulfonyl chloride, p-chlorobenzenesulfonyl chloride, 4-chlorobenzenesulfonylchloride, benzenesulfonyl chloride, p-chloro, p-chlorbenzensulfochlorid, 4-chlorophenylsulfonyl chloride, 4-chlorobenzenesulphonyl chloride, 4-chloro-benzenesulfonyl chloride
PubChem CID 7398
IUPAC navn 4-chlorobenzene-1-sulfonyl chloride
SMIL ClC1=CC=C(C=C1)S(Cl)(=O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Chlorobenzenesulfonyl chloride
Smeltepunkt 49°C to 54°C
Kogepunkt 141°C (15 mmHg)
Flammepunkt 107°C (224°F)
Mængde 500 g
FN nummer UN3261
Beilstein 511583
Formel vægt 211.07
Procent renhed 97%