Få mere at vide
4-Chlorobenzenesulfonic Acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Chlorobenzenesulfonic Acid |
| CAS | 98-66-8 |
| Molekylær formel | C6H5ClO3S |
| Mængde | 100 g |
| Synonym | Benzene-1-chloro-4-sulfonic Acid, NSC 9914, p-Chlorobenzenesulfonic Acid, p-Chlorophenylsulfonic Acid |
| InChI formel | InChI=1S/C6H5ClO3S/c7-5-1-3-6(4-2-5)11(8,9)10/h1-4H,(H,8,9,10) |
| SMIL | Clc1ccccc1C#N |
| IUPAC navn | 4-chlorobenzenesulfonic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 192.62 |