Få mere at vide
4-chlorbenzensulfinsyre natriumsalthydrat, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11464294
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11464294 25 g 25g
11454294 5 g 5g
11474294 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11464294 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A12583.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 14752-66-0 | C6H4ClNaO2S | 198.60 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 14752-66-0
Molekylær formel C6H4ClNaO2S
Molekylvægt (g/mol) 198.60
MDL nummer MFCD00035602
InChI nøgle JFXAUUFCZJYLJF-UHFFFAOYSA-M
Synonym sodium 4-chlorobenzenesulfinate, 4-chlorobenzenesulfinic acid sodium salt, sodium 4-chlorobenzene sulfinate, unii-x2u129fz4n, sodium p-chlorobenzenesulphinate, sodium 4-chlorobenzene-1-sulfinate, 4-chlorobenzene sulfinic acid sodium, 4-chlorobenzenesulfinic acid sodium salt hydrate, p-chlorobenzenesulfinic acid, sodium salt, acmc-1cin1
PubChem CID 23664783
IUPAC navn natrium;4-chlorbenzensulfinat
SMIL [Na+].[O-]S(=O)C1=CC=C(Cl)C=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Chlorobenzenesulfinic acid sodium salt hydrate
Smeltepunkt >300°C
Mængde 25 g
Beilstein 3575604
Formel vægt 198.60 (Anhydrous)
Procent renhed 97%