Få mere at vide
4-Chlorobenzeneboronic Acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Chlorobenzeneboronic Acid |
| CAS | 1679-18-1 |
| Molekylær formel | C6H6BClO2 |
| Mængde | 25 g |
| Synonym | B-(4-chlorophenyl)boronic Acid, p-Chlorobenzeneboronic Acid, (4-Chlorophenyl)boronic Acid, (p-Chlorophenyl)boronic Acid, 4-Chlorobenzeneboronic Acid, NSC 25408, p-Chlorobenzeneboronic Acid |
| InChI formel | InChI=1S/C6H6BClO2/c8-6-3-1-5(2-4-6)7(9)10/h1-4,9-10H |
| SMIL | OB(O)c1ccc(Cl)cc1 |
| IUPAC navn | (4-chlorophenyl)boronic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 156.37 |
| Formel vægt | 156.0149 |