Få mere at vide
4-chlorbenzenboronsyre pinacol ester, 97%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15482388
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15482388 1 g 1g
15492388 5 g 5g
15402398 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15482388 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H55984.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 195062-61-4 | C12H16BClO2 | 238.52 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 195062-61-4
Molekylær formel C12H16BClO2
Molekylvægt (g/mol) 238.52
MDL nummer MFCD05663875
InChI nøgle NYARTXMDWRAVIX-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 10633712
IUPAC navn 2-(4-chlorphenyl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan
SMIL CC1(C)OB(OC1(C)C)C1=CC=C(Cl)C=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Chlorobenzeneboronic acid pinacol ester
Smeltepunkt 50°C to 55°C
Farve Brun til hvid
Mængde 1 g
Flammepunkt >110°C (230°F)
Fysisk form Fast stof
Synonym 2-4-chlorophenyl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, 4-chlorophenylboronic acid pinacol ester, 4-chlorophenylboronic acid, pinacol ester, 1,3,2-dioxaborolane,2-4-chlorophenyl-4,4,5,5-tetramethyl, 1,3,2-dioxaborolane, 2-4-chlorophenyl-4,4,5,5-tetramethyl, 4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl chlorobenzene, 4-chlorophenyl boronic acid pinacol ester, 4-chlorobenzeneboronic acid, pinacol ester, p-chlorophenylboronic acid 2,3-dimethyl-2,3-butanediyl
Formel vægt 238.52
Procent renhed 97%