Få mere at vide
4-Chlorobenzeneboronic acid, 98+%
Artikelnummer. 11467577
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11467577 25 g 25g
11447577 1 g 1g
11457577 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11467577 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A15657.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 1679-18-1 | C6H6BClO2 | 156.37 g/mol
Anvendes som GC-reagens til dioler. Det er et reagens, der bruges til palladium-katalyseret direkte arylering, cyclopalladation, tandem-type Pd(II)-katalyseret oxidativ Heck-reaktion og intramolekylær CH-amidering, kobber-medieret ligandløs aerob fluoralkylering, Pd-katalyseret arylativ cyklisering, ligand-fri cyklisering, ruthenium-fri og direkte ruthenium-fri. kobberkatalyserede koblingsreaktioner og regioselektiv arylering og alkynylering ved Suzuki-Miyaura og Sonogashira krydskoblingsreaktioner. Også i som et reagens ved fremstilling af katalysatorer til Suzuki-Miyaura krydskobling, palladium(II)thiocarboxamidkomplekser som Suzuki-koblingskatalysatorer, Biaryler ved Suzuki-reaktioner af arylchlorider, bromider og iodider med arylboronsyrer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Anvendes som GC-reagens til dioler. Det er et reagens, der bruges til palladium-katalyseret direkte arylering, cyclopalladation, tandem-type Pd(II)-katalyseret oxidativ Heck-reaktion og intramolekylær CH-amidering, kobber-medieret ligandløs aerob fluoralkylering, Pd-katalyseret arylativ cyklisering, ligand-fri cyklisering, ruthenium-fri og direkte ruthenium-fri. kobberkatalyserede koblingsreaktioner og regioselektiv arylering og alkynylering ved Suzuki-Miyaura og Sonogashira krydskoblingsreaktioner. Også i som et reagens ved fremstilling af katalysatorer til Suzuki-Miyaura krydskobling, palladium(II)thiocarboxamidkomplekser som Suzuki-koblingskatalysatorer, Biaryler ved Suzuki-reaktioner af arylchlorider, bromider og iodider med arylboronsyrer.
Opløselighed
Lidt opløseligt i vand. Opløselig i DMSO.
Bemærkninger
Opbevares væk fra oxidationsmidler. Hold beholderen tæt lukket og anbring den køligt, tørt og godt ventileret.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1679-18-1
Molekylær formel C6H6BClO2
Molekylvægt (g/mol) 156.37
MDL nummer MFCD00039137
InChI nøgle CAYQIZIAYYNFCS-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-chlorophenyl boronic acid, 4-chlorobenzeneboronic acid, p-chlorophenylboronic acid, benzeneboronic acid, p-chloro, p-chlorobenzeneboronic acid, boronic acid, 4-chlorophenyl, boronic acid, p-chlorophenyl, 4-chlorophenyl boranediol, 4-chlorophenylbornic acid
PubChem CID 74299
IUPAC navn (4-chlorphenyl)borsyre
SMIL OB(O)C1=CC=C(Cl)C=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Chlorobenzeneboronic acid
Smeltepunkt 268°C to 277°C
Mængde 25 g
Beilstein 2936346
Opløselighedsinformation Slightly soluble in water. Soluble in DMSO.
Formel vægt 156.38
Procent renhed ≥98%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4-Chlorobenzeneboronic acid
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: (p-Chlorophenyl)metaboric acid