missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
4-Chlorobenzene-d4-sulfonamide, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Chlorobenzene-d4-sulfonamide |
| CAS | 544686-14-8 |
| Molekylær formel | C6 2H4 H2 Cl N O2 S |
| Mængde | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C6H6ClNO2S/c7-5-1-3-6(4-2-5)11(8,9)10/h1-4H,(H2,8,9,10)/i1D,2D,3D,4D |
| SMIL | [2H]c1c([2H])c(c([2H])c([2H])c1Cl)S(=O)(=O)N |
| IUPAC navn | 4-chloro-2,3,5,6-tetradeuteriobenzenesulfonamide |
| Molekylvægt (g/mol) | 195.66 |
| Formel vægt | 195.0059 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?