Få mere at vide
4-chlorbenzen-1-carboximidamidhydrochlorid, 95+%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10673233
Skift visning
Mængde:
1 g
10 g
25 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
10g
1g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10673233 10 g Ravfarvet glasflaske 10g
10263622 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
10223203 25 g Ravfarvet glasflaske 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10673233 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. SPB06264EA
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 27-11-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 14401-51-5
Molekylær formel C7H8Cl2N2
Molekylvægt (g/mol) 191.055
InChI nøgle RXAOGVQDNBYURA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-chlorobenzamidine hydrochloride, 4-chlorobenzene-1-carboximidamide hydrochloride, 4-chlorobenzamidine hcl, p-chlorobenzamidine hydrochloride, 4-chloro-benzamidine hydrochloride, 4-chlorobenzenecarboximidamide monohydrochloride, benzenecarboximidamide, 4-chloro-, monohydrochloride, 4-chlorobenzimidamide hydrochloride, benzamide, p-chloro-, hydrochloride 7ci, benzamidine, p-chloro-, monohydrochloride
PubChem CID 203436
IUPAC navn 4-chlorbenzencarboximidamid;hydrochlorid
SMIL C1=CC(=CC=C1C(=N)N)Cl.Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Chlorobenzene-1-carboximidamide hydrochloride
Mængde 10 g
Emballage Ravfarvet glasflaske
Analyseprocentområde 95%
Lineær formel ClC6H4C(=NH)NH2.HCl
Formel vægt 191.06
Procent renhed 95%