Få mere at vide
4-chlorbenzen-1,3-diol (4-chlororesorcinol), Mikromol
Artikelnummer. 30460029
Skift visning
Mængde:
25 mg
4 x 25 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30460029 4 x 25 mg
30052443 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30460029 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM3572.0500254AMP
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-11-2026
Opdag Mikromol – din pålidelige kilde til højkvalitets farmaceutiske referencestandarder. Understøttelse af nøjagtig, overensstemmende analyser med ISO 17034-akkrediterede materialer, der er designet til at sikre tillid til hvert resultat.
4-chlorbenzen-1,3-diol (4-chlororesorcinol), Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Chlororesorcinol
CAS 95-88-5
Analyt- eller komponentnavne 4-Chlororesorcinol
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C6 H5 Cl O2
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym Phloroglucinol Anhydrous Imp. K (EP), 4-Chloro-1,3-benzenediol, Resorcinol, 4-chloro- (6CI,7CI,8CI), 1-Chloro-2,4-dihydroxybenzene, 2,4-Dihydroxychlorobenzene, 4-Chloro-1,3-dihydroxybenzene, 4-Chlororesorcin, 4-Chlororesorcinol, 6-Chlororesorcinol, C.I. 76510, NSC 1569, NSC 6298, p-Chlororesorcinol, Phloroglucinol Impurity K
InChI formel InChI=1S/C6H5ClO2/c7-5-2-1-4(8)3-6(5)9/h1-3,8-9H
Løsningstype Fedt
SMIL Oc1ccc(Cl)c(O)c1
IUPAC navn 4-chlorbenzen-1,3-diol
Molekylvægt (g/mol) 144.56
Mængde 4 x 25 mg
Formel vægt 143,9978 g/mol