Få mere at vide
4-chlorbenzen-1,3-diol (4-chlororesorcinol), Mikromol
Beskrivelse
4-chlorbenzen-1,3-diol (4-chlororesorcinol), Mikromol
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Chlororesorcinol |
| CAS | 95-88-5 |
| Analyt- eller komponentnavne | 4-Chlororesorcinol |
| Forsendelsestilstand | Stuetemperatur |
| Molekylær formel | C6 H5 Cl O2 |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001 |
| Synonym | Phloroglucinol Anhydrous Imp. K (EP), 4-Chloro-1,3-benzenediol, Resorcinol, 4-chloro- (6CI,7CI,8CI), 1-Chloro-2,4-dihydroxybenzene, 2,4-Dihydroxychlorobenzene, 4-Chloro-1,3-dihydroxybenzene, 4-Chlororesorcin, 4-Chlororesorcinol, 6-Chlororesorcinol, C.I. 76510, NSC 1569, NSC 6298, p-Chlororesorcinol, Phloroglucinol Impurity K |
| InChI formel | InChI=1S/C6H5ClO2/c7-5-2-1-4(8)3-6(5)9/h1-3,8-9H |
| Løsningstype | Fedt |
| SMIL | Oc1ccc(Cl)c(O)c1 |
| Vis mere |