Få mere at vide
4-Chlorobenzamidine hydrochloride, 95%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 13595020 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
50 g
Pakningsstørrelse:
50g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
13595020 5 g 5g
13515030 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 13595020 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 448660050
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Kemiske identifikatorer
CAS 14401-51-5
Molekylær formel C7H7ClN2·ClH
Molekylvægt (g/mol) 191.06
InChI nøgle RXAOGVQDNBYURA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-chlorobenzamidine hydrochloride, 4-chlorobenzene-1-carboximidamide hydrochloride, 4-chlorobenzamidine hcl, p-chlorobenzamidine hydrochloride, 4-chloro-benzamidine hydrochloride, 4-chlorobenzenecarboximidamide monohydrochloride, benzenecarboximidamide, 4-chloro-, monohydrochloride, 4-chlorobenzimidamide hydrochloride, benzamide, p-chloro-, hydrochloride 7ci, benzamidine, p-chloro-, monohydrochloride
PubChem CID 203436
IUPAC navn 4-chlorobenzenecarboximidamide;hydrochloride
SMIL C1=CC(=CC=C1C(=N)N)Cl.Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Chlorobenzamidine hydrochloride
Smeltepunkt 244.0°C to 245.0°C
Mængde 5 g
Emballage Glass bottle
Analyseprocentområde 94 to max. 106% min. (Argentometry)
Lineær formel ClC6H4C(=NH)NH2·HCl
Formel vægt 191.06
Procent renhed 95%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4-Chlorobenzamidine hydrochloride
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.