Få mere at vide
4-Chlorobenzamidine hydriodide, 96%
Artikelnummer. 11424633
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11424633 1 g 1g
11434633 5 g 5g
11444633 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11424633 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A11571.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 115297-57-9 | C7H8ClIN2 | 282.509 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 115297-57-9
Molekylær formel C7H8ClIN2
Molekylvægt (g/mol) 282.509
MDL nummer MFCD00051987
InChI nøgle YMEVGWRZEYGNJO-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-chlorobenzamidine hydroiodide, 4-chlorobenzimidamide hydroiodide, 4-chlorobenzamidine hydriodide, chlorophenamidine hydroiodide, 4-chlorobenzenecarboximidamide hydroiodide, acmc-1bu33, benzenecarboximidamide,4-chloro-,hydriodide 1:1, benzenecarboximidamide,4-chloro-, hydriodide 1:1
PubChem CID 2734221
IUPAC navn 4-chlorbenzencarboximidamid;hydroiodid
SMIL C1=CC(=CC=C1C(=N)N)Cl.I
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Chlorobenzamidine hydriodide
Smeltepunkt ∼235°C (decomposition)
Mængde 1 g
Beilstein 8280383
Formel vægt 282.51
Procent renhed 96%