Få mere at vide
4-Chlorobenzamide, Mikromol™
Beskrivelse
4-Chlorobenzamide
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Chlorobenzamide |
| CAS | 619-56-7 |
| Analyt- eller komponentnavne | 4-Chlorobenzamide |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C7 H6 Cl N O |
| Certificeringer/compliance | ISO 17025 |
| Synonym | Benzamide, 4-chloro-, Benzamide, p-chloro- (6CI,7CI,8CI), 4-Chlorobenzamide, NSC 406894, NSC 74687, p-Chlorobenzamide, p-Chlorobenzoic acid amide |
| InChI formel | InChI=1S/C7H6ClNO/c8-6-3-1-5(2-4-6)7(9)10/h1-4H,(H2,9,10) |
| SMIL | NC(=O)c1ccc(Cl)cc1 |
| IUPAC navn | 4-chlorobenzamide |
| Vis mere |