Få mere at vide
4-Chlorobenzamide, Mikromol™
Artikelnummer. 17931906
Skift visning
Mængde:
25 mg
Artikelnummer. Mængde
17931906 25 mg
1 options
Artikelnummer. 17931906 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0250.060025
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
4-Chlorobenzamide
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Chlorobenzamide
CAS 619-56-7
Analyt- eller komponentnavne 4-Chlorobenzamide
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C7 H6 Cl N O
Certificeringer/compliance ISO 17025
Synonym Benzamide, 4-chloro-, Benzamide, p-chloro- (6CI,7CI,8CI), 4-Chlorobenzamide, NSC 406894, NSC 74687, p-Chlorobenzamide, p-Chlorobenzoic acid amide
InChI formel InChI=1S/C7H6ClNO/c8-6-3-1-5(2-4-6)7(9)10/h1-4H,(H2,9,10)
SMIL NC(=O)c1ccc(Cl)cc1
IUPAC navn 4-chlorobenzamide
Molekylvægt (g/mol) 155.58
Mængde 25 mg
Formel vægt 155.0138 g/mol