Få mere at vide
4-Klorobenzaldehyd, TRC
Artikelnummer. 30349670
Skift visning
Mængde:
1 g
Artikelnummer. Mængde
30349670 1 g
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30349670 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC3647351G
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Chlorobenzaldehyde
CAS 104-88-1
Molekylær formel C7 H5 Cl O
Mængde 1 g
Synonym Benzaldehyde, p-chloro- (8CI), 4-Chlorobenzaldehyde, 4-Formylphenyl chloride, NSC 2078, p-Chlorobenzaldehyde, p-Chlorobenzenecarboxaldehyde, p-Chlorophenylaldehyde, para-Chlorobenzaldehyde
InChI formel InChI=1S/C7H5ClO/c8-7-3-1-6(5-9)2-4-7/h1-5H
SMIL Clc1ccc(C=O)cc1
IUPAC navn 4-chlorobenzaldehyd
Molekylvægt (g/mol) 140.57
Formel vægt 140.0029