Få mere at vide
4-Klorobenzaldehyd, Mikromol™
Artikelnummer. 18021310
Skift visning
Mængde:
25 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
18021310 25 mg
18002910 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 18021310 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0017.030025
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 30-11-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Discover Mikromol – din pålidelige kilde til farmaceutiske referencestandarder af høj kvalitet. Understøttelse af nøjagtig, overensstemmende analyser med ISO 17034-akkrediterede materialer, der er designet til at sikre tillid til hvert resultat.
4-Klorobenzaldehyd
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Chlorobenzaldehyde
CAS 104-88-1
Analyt- eller komponentnavne 4-Chlorobenzaldehyde
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C7 H5 Cl O
Certificeringer/compliance ISO 17025
Synonym 4-Chlorobenzaldehyde
InChI formel InChI=1S/C7H5ClO/c8-7-3-1-6(5-9)2-4-7/h1-5H
SMIL Clc1ccc(C=O)cc1
IUPAC navn 4-chlorobenzaldehyd
Molekylvægt (g/mol) 140.57
Mængde 25 mg
Formel vægt 140,0029 g/mol